missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Bromo-4-fluoro-1H-indazole (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-4-fluoro-1H-indazole |
| CAS | 885521-60-8 |
| Molekylær formel | C7H4N2FBr |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4BrFN2/c8-7-6-4(9)2-1-3-5(6)10-11-7/h1-3H,(H,10,11) |
| SMIL | Fc1cccc2[nH]nc(Br)c12 |
| IUPAC navn | 3-bromo-4-fluoro-1H-indazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.02 |
| Formel vægt | 213.9542 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?