Få mere at vide
3-Bromo-4-ethoxy-phenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-4-ethoxy-phenol |
| CAS | 1216224-85-9 |
| Molekylær formel | C8H9BrO2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 3-Bromo-4-ethoxyphenol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9BrO2/c1-2-11-8-4-3-6(10)5-7(8)9/h3-5,10H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCOc1ccc(O)cc1Br |
| IUPAC navn | 3-bromo-4-ethoxyphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.06 |
| Formel vægt | 215.9786 |