missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Bromo-4-(dibromomethyl)-5-hydroxy-2(5H)-furanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-4-(dibromomethyl)-5-hydroxy-2(5H)-furanone |
| CAS | 132059-53-1 |
| Molekylær formel | C5 H3 Br3 O3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | BMX 3 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3Br3O3/c6-2-1(3(7)8)4(9)11-5(2)10/h3-4,9H |
| SMIL | OC1OC(=O)C(=C1C(Br)Br)Br |
| IUPAC navn | 4-bromo-3-(dibromomethyl)-2-hydroxy-2H-furan-5-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 350.79 |
| Formel vægt | 347.7632 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?