Få mere at vide
3-Bromo-4-chloranisol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-4-chloroanisole |
| CAS | 2732-80-1 |
| Molekylær formel | C7H6BrClO |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2-Bromo-1-chloro-4-methoxy-benzene, 3-Bromo-4-chloro-anisole, 1-Bromo-2-chloro-5-methoxybenzene, 2-Bromo-1-chloro-4-methoxybenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6BrClO/c1-10-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,1H3 |
| SMIL | COc1ccc(Cl)c(Br)c1 |
| IUPAC navn | 2-bromo-1-chloro-4-methoxybenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 221.48 |
| Formel vægt | 219.9291 |