Få mere at vide
3-Bromo-4-chloro-7-fluoroquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-4-chloro-7-fluoroquinoline |
| CAS | 1204810-31-0 |
| Molekylær formel | C9H4NFClBr |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H4BrClFN/c10-7-4-13-8-3-5(12)1-2-6(8)9(7)11/h1-4H |
| SMIL | Fc1ccc2c(Cl)c(Br)cnc2c1 |
| IUPAC navn | 3-bromo-4-chloro-7-fluoroquinoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 260.49 |
| Formel vægt | 258.92 |