Få mere at vide
3-Bromo-4,6-difluorobenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-4,6-difluorobenzoic Acid |
| CAS | 28314-83-2 |
| Molekylær formel | C7H3BrF2O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 5-Bromo-2,4-difluoro-benzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3BrF2O2/c8-4-1-3(7(11)12)5(9)2-6(4)10/h1-2H,(H,11,12) |
| SMIL | OC(=O)c1cc(Br)c(F)cc1F |
| IUPAC navn | 5-bromo-2,4-difluorobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 237 |
| Formel vægt | 235.9284 |