Få mere at vide
(3-brom-4,5-dihydro-isoxazol-5-ylmethyl)carbaminsyre-tert-butylester, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10402600
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10402600 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 10402600 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00099EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3-Bromo-4, 5-dihydro-isoxazol-5-ylmethyl)carbamic acid tert-butyl ester
CAS 109770-82-3
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C9H15BrN2O3
MDL nummer MFCD08741480
Mængde 10 g
Synonym tert-butyl 3-bromo-4,5-dihydroisoxazol-5-yl methyl carbamate, 3-bromo-4,5-dihydro-isoxazol-5-ylmethyl carbamic acid tert-butyl ester, n-boc-3-bromo-2-isoxazoline-5-methylamine, tert-butyl n-3-bromo-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl methyl carbamate, 3-bromo-4,5-dihydro-isoxazol-5-ylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester, acmc-20a3tu, tert-butyl 3-bromo-4,5-dihydroisoxazol-5-yl methylcarbamate, 5-n-tert-butoxycarbonyl-aminomethyl-3-bromo-4,5-dihydroisoxazole, tert-butyl 3-bromo-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl methyl carbamate
InChI nøgle AHAHZEKELWWMSJ-UHFFFAOYNA-N
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCC1CC(Br)=NO1
IUPAC navn tert-butyl N-[(3-brom-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl)methyl]carbamat
Molekylvægt (g/mol) 279.13
PubChem CID 13637723
Formel vægt 279.13