missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Bromo-4-(4-isopropoxyphenyl)-1-(triisopropylsilyl)-1H-pyrrole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-4-(4-isopropoxyphenyl)-1-(triisopropylsilyl)-1H-pyrrole |
| CAS | 1831110-70-3 |
| Molekylær formel | C22H34BrNOSi |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H34BrNOSi/c1-15(2)25-20-11-9-19(10-12-20)21-13-24(14-22(21)23)26(16(3)4,17(5)6)18(7)8/h9-18H,1-8H3 |
| SMIL | CC(C)Oc1ccc(cc1)c2cn(cc2Br)[Si](C(C)C)(C(C)C)C(C)C |
| IUPAC navn | [3-bromo-4-(4-propan-2-yloxyphenyl)pyrrol-1-yl]-tri(propan-2-yl)silane |
| Molekylvægt (g/mol) | 436.5 |
| Formel vægt | 435.1593 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?