Få mere at vide
3-Brom-3-methyl-2-butanon, TRC
Artikelnummer. 30329036
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30329036 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30329036 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB678473500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-3-methyl-2-butanone
CAS 2648-71-7
Molekylær formel C5H9OBr
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C5H9BrO/c1-4(7)5(2,3)6/h1-3H3
SMIL CC(=O)C(C)(C)Br
IUPAC navn 3-bromo-3-methylbutan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 165.02
Formel vægt 163.9837