Få mere at vide
3-Bromo-3-buten-1-ol, 97+%
Artikelnummer. 10734563 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10734563 10 g 10g
10329143 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10734563 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 368210100
 Begrænset vare
På lager
CAS: 76334-36-6 | C4H7BrO | 151 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76334-36-6
Molekylær formel C4H7BrO
Molekylvægt (g/mol) 151
MDL nummer MFCD00154041
InChI nøgle RTKMFQOHBDVEBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-3-buten-1-ol, 3-buten-1-ol, 3-bromo, 3bb, zlchem 79, acmc-20an90, 3-bromanylbut-3-en-1-ol
PubChem CID 533975
IUPAC navn 3-brombut-3-en-1-ol
SMIL C=C(CCO)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-3-buten-1-ol
CAS min % 97.0
CAS Max % 100.0
Farve Brun
Tæthed 1.5220g/mL
Kogepunkt 175,0 °C
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH2=C(Br)CH2CH2OH
Brydningsindeks 1.4949
Mængde 10 g
Beilstein 01, IV, 2100
Specifik vægtfylde 1.522
Formel vægt 151
Procent renhed 97+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromo-3-buten-1-ol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.