Få mere at vide
3-Bromo-3-buten-1-ol, 97+%
Artikelnummer. 10329143 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 10329143
Brand: Thermo Scientific Acros 368210500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 76334-36-6 | C4H7BrO | 151 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76334-36-6
Molekylær formel C4H7BrO
Molekylvægt (g/mol) 151
MDL nummer MFCD00154041
InChI nøgle RTKMFQOHBDVEBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-3-buten-1-ol, 3-buten-1-ol, 3-bromo, 3bb, zlchem 79, acmc-20an90, 3-bromanylbut-3-en-1-ol
PubChem CID 533975
IUPAC navn 3-brombut-3-en-1-ol
SMIL C=C(CCO)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-3-buten-1-ol
CAS min % 97.0
CAS Max % 100.0
Farve Brun
Tæthed 1.5220g/mL
Kogepunkt 175.0°C
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH2=C(Br)CH2CH2OH
Brydningsindeks 1.4949
Mængde 50 g
Beilstein 01, IV, 2100
Specifik vægtfylde 1.522
Formel vægt 151
Procent renhed 97+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromo-3-buten-1-ol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.