Få mere at vide
3-Brom-2-nitropyridin, 98+%
Artikelnummer. 11398886
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398886 1 g 1g
11308896 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398886 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19523.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 54231-33-3 | C5H3BrN2O2 | 203,00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54231-33-3
Molekylær formel C5H3BrN2O2
Molekylvægt (g/mol) 203.00
MDL nummer MFCD00955614
InChI nøgle WFNISJZUJCKTLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-3-bromopyridine, pyridine, 3-bromo-2-nitro, 3-bromo-2-nitro-pyridine, pubchem4502, pubchem10100, acmc-1ay9l, #, ksc494a7n, 3-bromo-2-nitriopyridine
PubChem CID 594044
IUPAC navn 3-brom-2-nitropyridin
SMIL [O-][N+](=O)C1=NC=CC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-2-nitropyridine
Smeltepunkt 102 °C til 106 °C
Mængde 1 g
Beilstein 1637071
Formel vægt 203
Procent renhed ≥98%