Få mere at vide
3-Bromo-2-nitrobenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-2-nitrobenzaldehyde |
| CAS | 882772-99-8 |
| Molekylær formel | C7H4BrNO3 |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4BrNO3/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9(11)12/h1-4H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1c(Br)cccc1C=O |
| IUPAC navn | 3-bromo-2-nitrobenzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.02 |
| Formel vægt | 228.9375 |