Få mere at vide
3-brom-2-nitroanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-2-nitroaniline |
| Farve | Rød |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Formel vægt | 217.02 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Krystallinsk |