Få mere at vide
3-bromo-2-methylpropionsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-3-Bromo-2-methyl-propanoic Acid |
| CAS | 56970-78-6 |
| Molekylær formel | C4 H7 Br O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (2RS)-3-Bromo-2-methyl-propanoic Acid, Captopril Imp. D (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7BrO2/c1-3(2-5)4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7) |
| SMIL | CC(CBr)C(=O)O |
| IUPAC navn | 3-bromo-2-methylpropansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 167 |
| Formel vægt | 165.9629 |