Få mere at vide
3-bromo-2-methylpropionsyre, TRC
Artikelnummer. 30345780
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30345780 25 g
1 options
Artikelnummer. 30345780 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68562025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale (2RS)-3-Bromo-2-methyl-propanoic Acid
CAS 56970-78-6
Molekylær formel C4 H7 Br O2
Mængde 25 g
Synonym (2RS)-3-Bromo-2-methyl-propanoic Acid, Captopril Imp. D (EP)
InChI formel InChI=1S/C4H7BrO2/c1-3(2-5)4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)
SMIL CC(CBr)C(=O)O
IUPAC navn 3-bromo-2-methylpropansyre
Molekylvægt (g/mol) 167
Formel vægt 165.9629