Få mere at vide
3-Bromo-2-methylpropen, 97%
Artikelnummer. 10149599 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10149599 5 mL Glasflaske 5ml
10832251 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10149599 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 427650050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1458-98-6 | C4H7Br | 135,00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1458-98-6
Molekylær formel C4H7Br
Molekylvægt (g/mol) 135.00
MDL nummer MFCD00134155
InChI nøgle USEGQJLHQSTGHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-2-methylpropene, 3-bromo-2-methyl-1-propene, methallyl bromide, 2-bromomethyl prop-1-ene, 2-methylallyl bromide, 1-propene, 3-bromo-2-methyl, 3-bromo-2-methyl-prop-1-ene, 3-bromo-2-methylpropene, stabilized with hydroquinone, methallylbromide, methylallyl bromide
PubChem CID 357785
IUPAC navn 3-brom-2-methylprop-1-en
SMIL CC(=C)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-2-methylpropene
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.3390g/mL
Kogepunkt 94.0°C to 95.0°C
Flammepunkt 7°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH2=C(CH3)CH2Br
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 1.339
Formel vægt 135
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromo-2-methylpropene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.