Få mere at vide
3-Bromo-2-methylphenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-2-methylphenol |
| CAS | 7766-23-6 |
| Molekylær formel | C7H7BrO |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Bromo-6-hydroxytoluene, 2-Methyl-3-bromophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7BrO/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4,9H,1H3 |
| SMIL | BrC1=C(C)C(O)=CC=C1 |
| IUPAC navn | 3-bromo-2-methylphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.03 |
| Formel vægt | 185.968 |