Få mere at vide
3-Brom-2-methylbenzoesyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-2-methylbenzoic Acid |
| CAS | 76006-33-2 |
| Molekylær formel | C8H7BrO2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3-Bromo-o-toluic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BrO2/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| SMIL | Cc1c(Br)cccc1C(=O)O |
| IUPAC navn | 3-bromo-2-methylbenzoesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.04 |
| Formel vægt | 213.9629 |