Få mere at vide
3-Brom-2-methyl-1-propen, TRC
Artikelnummer. 30337464
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30337464 25 g
1 options
Artikelnummer. 30337464 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68548025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-2-methyl-1-propene
CAS 1458-98-6
Molekylær formel C4H7Br
Mængde 25 g
Synonym 3-bromo-2-methyl-propene, 1-Bromo-2-methyl-2-propene, 2-(Bromomethyl)propene, 2-Methyl-2-propenyl Bromide, 2-Methyl-3-bromopropene, 2-Methylallyl bromide, 3-Bromo-2-methyl-1-propene, 3-Bromo-2-methyl-1-propylene, 3-Bromo-2-methylpropene, 3-Bromoisobutylene, Methallyl Bromide, Methylallyl Bromide, NSC 617310, beta-Methallyl Bromide, beta-Methylallyl Bromide
InChI formel InChI=1S/C4H7Br/c1-4(2)3-5/h1,3H2,2H3
SMIL CC(=C)CBr
IUPAC navn 3-bromo-2-methylprop-1-en
Molekylvægt (g/mol) 135
Formel vægt 133.9731