Få mere at vide
3-brom-2-hydroxypyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11916481 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11916481 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11916481 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 446040010
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-2-hydroxypyridine
CAS 13466-43-8
Smeltepunkt 182°C to 184°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C5H4BrNO
MDL nummer MFCD03411569
Mængde 1 g
Synonym 3-bromo-2-hydroxypyridine, 3-bromopyridin-2-ol, 3-bromopyridin-2 1h-one, 3-bromo-2-pyridinol, 3-bromo-2 1h-pyridinone, 2 1h-pyridinone, 3-bromo, 2-hydroxy-3-bromopyridine, 3-bromo-2 1h-pyridone, bromopyridone, 3-bromopyridone
InChI nøgle YDUGVOUXNSWQSW-UHFFFAOYSA-N
SMIL BrC1=CC=CNC1=O
IUPAC navn 3-brom-lH-pyridin-2-on
Molekylvægt (g/mol) 174.00
PubChem CID 818549
Formel vægt 174
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromo-2-hydroxypyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.