Få mere at vide
3-brom-2-hydroxy-5-(trifluormethyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10842241 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10842241 5 g Glasflaske 5g
10666440 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10842241 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 432560050
Kemiske identifikatorer
CAS 76041-73-1
Molekylær formel C6H3BrF3NO
Molekylvægt (g/mol) 241.99
MDL nummer MFCD02691223
InChI nøgle UWHKLLYQUQPOQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-trifluoromethyl pyridin-2-ol, 3-bromo-2-hydroxy-5-trifluoromethyl pyridine, 3-bromo-2-hydroxy-5-trifluoromethylpyridine, 3-bromo-5-trifluoromethyl pyridin-2 1h-one, 3-bromo-5-trifluoromethyl pyridine-2-ol, 3-bromo-5-trifluoromethyl-2-pyridinol, abbypharma ap-12-5330, 2 1h-pyridinone, 3-bromo-5-trifluoromethyl, 3-bromo-5-trifluoromethyl-1h-pyridin-2-one, pubchem14531
PubChem CID 13491775
IUPAC navn 3-brom-5-(trifluormethyl)-1H-pyridin-2-on
SMIL C1=C(C(=O)NC=C1C(F)(F)F)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 170.1°C to 171.2°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 241.99
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromo-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.