Få mere at vide
3-brom-2-furoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10739025
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10739025 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10163464 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10739025 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC67202DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 58777-57-4
Molekylær formel C5H2BrClO2
Molekylvægt (g/mol) 209.423
MDL nummer MFCD11109330
InChI nøgle WTZDPJVRZQGTET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-2-furoyl chloride, 3-bromo-2-furancarbonyl chloride, 3-bromo-furan-2-carbonyl chloride, 2-furancarbonyl chloride, 3-bromo-9ci
PubChem CID 21864576
IUPAC navn 3-bromfuran-2-carbonylchlorid
SMIL C1=COC(=C1Br)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-2-furoyl chloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 209.43
Procent renhed 97%