Få mere at vide
3-brom-2-furonsyre, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10566704
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10566704 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10441884 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10566704 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC67201CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 14903-90-3
Molekylær formel C5H3BrO3
Molekylvægt (g/mol) 190.98
MDL nummer MFCD00092761
InChI nøgle UZBGSJZFBUOJNE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 605479
IUPAC navn 3-bromfuran-2-carboxylsyre
SMIL C1=COC(=C1Br)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-2-furoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 3-bromo-2-furoic acid, furancarboxylic acid, bromo, 3-bromo-2-furancarboxylic acid, 3-bromo-furan-2-carboxylic acid, 3-bromofuran-2-carboxylicacid, bromofuroic acid, 3-bomo-2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid,3-bromo, 3-bromanylfuran-2-carboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, 3-bromo
Formel vægt 190.98
Procent renhed 97%