Få mere at vide
3-brom-2-furonsyre, 97%, Thermo Scientific™
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-2-furoic acid |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-bromo-2-furoic acid, furancarboxylic acid, bromo, 3-bromo-2-furancarboxylic acid, 3-bromo-furan-2-carboxylic acid, 3-bromofuran-2-carboxylicacid, bromofuroic acid, 3-bomo-2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid,3-bromo, 3-bromanylfuran-2-carboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, 3-bromo |
| Formel vægt | 190.98 |
| Procent renhed | 97% |