Få mere at vide
3-brom-2-fluor-5-(trifluormethyl)pyridin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10672489
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10672489 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10672489 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00195DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 103192-90-1
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C6H2BrF4N
Mængde 1 g
Formel vægt 243.98
Procent renhed 97%