Få mere at vide
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridin, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine |
| Tæthed | 1.774 g/mL |
| Flammepunkt | 30 °C (86 °F) |
| Brydningsindeks | 1.46 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN1992 |
| Formel vægt | 243.99 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Væske |