Få mere at vide
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine, 97%
Artikelnummer. 15452069
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15452069 1 g 1g
15439126 250 mg 250mg
15462069 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15452069 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64748.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1031929-01-7 | C6H2BrF4N | 243.99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1031929-01-7
Molekylær formel C6H2BrF4N
Molekylvægt (g/mol) 243.99
MDL nummer MFCD08061304
InChI nøgle HKACHYLUXHBYMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethyl pyridine, 2-fluoro-3-bromo-5-trifluoromethylpyridine, pyridine, 3-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethyl, 3-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethyl ryridine, pubchem15149, pyridine,3-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethyl
PubChem CID 23053237
IUPAC navn 3-brom-2-fluor-5-(trifluormethyl)pyridin
SMIL FC1=C(Br)C=C(C=N1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Tæthed 1.774 g/mL
Flammepunkt 30°C (86°F)
Brydningsindeks 1.46
Mængde 1 g
FN nummer UN1992
Formel vægt 243.99
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske