Få mere at vide
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridin, 97%
Artikelnummer. 15439126
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15439126 250 mg 250mg
15452069 1 g 1g
15462069 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15439126 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64748.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 1031929-01-7 | C6H2BrF4N | 243,99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1031929-01-7
Molekylær formel C6H2BrF4N
Molekylvægt (g/mol) 243.99
MDL nummer MFCD08061304
InChI nøgle HKACHYLUXHBYMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethyl pyridine, 2-fluoro-3-bromo-5-trifluoromethylpyridine, pyridine, 3-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethyl, 3-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethyl ryridine, pubchem15149, pyridine,3-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethyl
PubChem CID 23053237
IUPAC navn 3-brom-2-fluor-5-(trifluormethyl)pyridin
SMIL FC1=C(Br)C=C(C=N1)C(F)(F)F
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Tæthed 1.774 g/mL
Flammepunkt 30 °C (86 °F)
Brydningsindeks 1.46
Mængde 250 mg
FN nummer UN1992
Formel vægt 243.99
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.