Få mere at vide
3-Bromo-2-fluoro-5-nitropyridine, 97%
Artikelnummer. 15458058
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15458058 25 g 25g
15438058 1 g 1g
15448058 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15458058 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61500.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1868-58-2 | C5H2BrFN2O2 | 220.99 g/mol
3-brom-2-fluor-5-nitropyridin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-brom-2-fluor-5-nitropyridin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1868-58-2
Molekylær formel C5H2BrFN2O2
Molekylvægt (g/mol) 220.99
MDL nummer MFCD08703668
InChI nøgle NLLPMLSUMJHTCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-3-bromo-5-nitropyridine, acmc-1celf, 3-bromanyl-2-fluoranyl-5-nitro-pyridine
PubChem CID 345124
IUPAC navn 3-brom-2-fluor-5-nitropyridin
SMIL [O-][N+](=O)C1=CN=C(F)C(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-2-fluoro-5-nitropyridine
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 220.98
Procent renhed 97%