Få mere at vide
3-Bromo-2-cyanopyridin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-2-cyanopyridine |
| CAS | 55758-02-6 |
| Molekylær formel | C6 H3 Br N2 |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3BrN2/c7-5-2-1-3-9-6(5)4-8/h1-3H |
| SMIL | Brc1cccnc1C#N |
| IUPAC navn | 3-bromopyridin-2-karbonitril |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.01 |
| Formel vægt | 181.948 |