Få mere at vide
3-brom-2-cyanopyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-2-cyanopyridine |
| Smeltepunkt | 96°C to 99°C |
| Kogepunkt | 120°C (4 mmHg) |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 183.01 |
| Procent renhed | 98% |