Få mere at vide
3-brom-2-cyanopyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496580
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11496580 1 g 1g
15463737 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11496580 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27632.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Læg i indkøbskurv
CAS: 55758-02-6 | Molecular Formula: C6H3BrN2 | Molecular Weight: 183.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 55758-02-6
Molekylær formel C6H3BrN2
Molekylvægt (g/mol) 183.01
MDL nummer MFCD02683288
InChI nøgle HCOPIUVJCIZALB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-2-cyanopyridine, 3-bromopicolinonitrile, 2-cyano-3-bromopyridine, 3-bromo-2-pyridinecarbonitrile, 3-bromo-pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, 3-bromo, pubchem2263, 3-bromopicolino-nitrile, bromo-2-cyano-pyridine, 3-bromo-2-cyano-pyridine
PubChem CID 817694
IUPAC navn 3-brompyridin-2-carbonitril
SMIL BrC1=CC=CN=C1C#N
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-2-cyanopyridine
Smeltepunkt 96 °C til 99 °C
Kogepunkt 120 °C (4 mmHg)
Mængde 1 g
Formel vægt 183.01
Procent renhed 98%