Få mere at vide
3-bromo-2-chloropyridin, 97%
Artikelnummer. 11490688
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490688 25 g 25g
11470688 1 g 1g
11480688 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490688 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25206.14
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 52200-48-3 | C5H3BrClN | 192,44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52200-48-3
Molekylær formel C5H3BrClN
Molekylvægt (g/mol) 192.44
MDL nummer MFCD00234007
InChI nøgle HDYNIWBNWMFBDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-bromopyridine, pyridine, 3-bromo-2-chloro, 3-bromo-2-chloro-pyridine, pubchem1098, 2-chloro-bromopyridine, acmc-209kyb, 3-bromo-2-chlorolpyridine, 3-bromo-2-chloropyridine, 3-bromo-2-chloro pyridine, 2-chloro-3-bromo pyridine
PubChem CID 693324
IUPAC navn 3-brom-2-chlorpyridin
SMIL C1=CC(=C(N=C1)Cl)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-2-chloropyridine
Smeltepunkt 52 °C til 57 °C
Kogepunkt 97 °C (10 mmHg)
Mængde 25 g
Beilstein 109812
Formel vægt 192.44
Procent renhed 97%