Få mere at vide
3-Bromo-2-chloropyridin-5-sulfonylchlorid, 96%
Beskrivelse
3-brom-2-chlorpyridin-5-sulfonylchlorid er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3-brom-2-chlorpyridin-5-sulfonylchlorid er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Reagerer med vand. Opløselig i dichlormethan.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares under tør inert gas. Det er følsomt over for fugt. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-2-chloropyridine-5-sulfonyl chloride |
| Smeltepunkt | 65 °C til 70 °C |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Reagerer med vand. Opløselig i dichloromethan. |
| Formel vægt | 290.95 |
| Procent renhed | 96% |