Få mere at vide
3-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15491219
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15491219 5 g 5g
15481219 1 g 1g
15401229 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491219 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64153.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 185017-72-5
Molekylær formel C6H5BrClN
Molekylvægt (g/mol) 206.47
MDL nummer MFCD03095218
InChI nøgle JVDQYSIJBRTRMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-2-chloro-6-picoline, 5-bromo-6-chloro-2-picoline, 2-chloro-3-bromo-6-methylpyridine, 5-bromo-6-chloro-2-methylpyridine, pyridine, 3-bromo-2-chloro-6-methyl, 3-bromo-2-chloro-6-methyl-pyridine, pubchem1286, acmc-209emg, ksc538q8t, 3-bromo-2-chloro-6 picoline
PubChem CID 2734418
IUPAC navn 3-brom-2-chlor-6-methylpyridin
SMIL CC1=CC=C(Br)C(Cl)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine
Farve Hvid
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 7757196
Formel vægt 206.47
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof