Få mere at vide
3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid, 98%
Beschreibung
3-Brom-2-(brommethyl)propionsyre fungerer som en organisk byggesten til fremstilling af beta-substituerede acrylater. Det anvendes til fremstilling af t-butyl-2-(phenylthiomethyl)propenoat, t-butyl-3-(phenylthio)-2-(phenylthiomethyl)propenoat og 3-(phenylthio)-2-(phenylsulfinylmethyl)propenoat. Yderligere spiller det en vigtig rolle i syntesen af beta-lactamer ved ringslutning af det tilsvarende amid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3-Brom-2-(brommethyl)propionsyre fungerer som en organisk byggesten til fremstilling af beta-substituerede acrylater. Det anvendes til fremstilling af t-butyl-2-(phenylthiomethyl)propenoat, t-butyl-3-(phenylthio)-2-(phenylthiomethyl)propenoat og 3-(phenylthio)-2-(phenylsulfinylmethyl)propenoat. Yderligere spiller det en vigtig rolle i syntesen af beta-lactamer ved ringslutning af det tilsvarende amid.
Opløselighed
Opløselig i eddikesyre.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid |
| Smeltepunkt | 98°C to 101°C |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in acetic acid. |
| Formel vægt | 245.91 |
| Procent renhed | 98% |
Sicherheit und Handhabung
- 3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: 3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid
RUO– Kun brug til forskning
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.