Få mere at vide
3-Brom-2-(bromomethyl)propionsyre, 98%
Beskrivelse
3-Brom-2-(brommethyl)propionsyre fungerer som en organisk byggesten til fremstilling af beta-substituerede acrylater. Det anvendes til fremstilling af t-butyl-2-(phenylthiomethyl)propenoat, t-butyl-3-(phenylthio)-2-(phenylthiomethyl)propenoat og 3-(phenylthio)-2-(phenylsulfinylmethyl)propenoat. Yderligere spiller det en vigtig rolle i syntesen af beta-lactamer ved ringslutning af det tilsvarende amid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3-Brom-2-(brommethyl)propionsyre fungerer som en organisk byggesten til fremstilling af beta-substituerede acrylater. Det anvendes til fremstilling af t-butyl-2-(phenylthiomethyl)propenoat, t-butyl-3-(phenylthio)-2-(phenylthiomethyl)propenoat og 3-(phenylthio)-2-(phenylsulfinylmethyl)propenoat. Yderligere spiller det en vigtig rolle i syntesen af beta-lactamer ved ringslutning af det tilsvarende amid.
Opløselighed
Opløselig i eddikesyre.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid |
| Smeltepunkt | 98 °C til 101 °C |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i eddikesyre. |
| Formel vægt | 245.91 |
| Procent renhed | 98% |