Få mere at vide
3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid, 98%
Artikelnummer. 11454177
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454177 5 g 5g
11464177 25 g 25g
11474177 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454177 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19630.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 41459-42-1 | C4H5Br2O2 | 244.89 g/mol
3-Brom-2-(brommethyl)propionsyre fungerer som en organisk byggesten til fremstilling af beta-substituerede acrylater. Det anvendes til fremstilling af t-butyl-2-(phenylthiomethyl)propenoat, t-butyl-3-(phenylthio)-2-(phenylthiomethyl)propenoat og 3-(phenylthio)-2-(phenylsulfinylmethyl)propenoat. Yderligere spiller det en vigtig rolle i syntesen af beta-lactamer ved ringslutning af det tilsvarende amid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Brom-2-(brommethyl)propionsyre fungerer som en organisk byggesten til fremstilling af beta-substituerede acrylater. Det anvendes til fremstilling af t-butyl-2-(phenylthiomethyl)propenoat, t-butyl-3-(phenylthio)-2-(phenylthiomethyl)propenoat og 3-(phenylthio)-2-(phenylsulfinylmethyl)propenoat. Yderligere spiller det en vigtig rolle i syntesen af beta-lactamer ved ringslutning af det tilsvarende amid.
Opløselighed
Opløselig i eddikesyre.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41459-42-1
Molekylær formel C4H5Br2O2
Molekylvægt (g/mol) 244.89
MDL nummer MFCD00010643
InChI nøgle QQZJWQCLWOQDQV-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-bromo-2-bromomethyl propionic acid, 3-bromo-2-bromomethyl propanoic acid, propanoic acid, 3-bromo-2-bromomethyl, .beta.,.beta.-dibromoisobutyric acid, 3-bromo-2-bromomethyl propionicacid, bis bromomethyl acetic acid, zlchem 161, acmc-209jkh, beta,beta'-dibromoisobutyric acid, 2-bromomethyl-3-bromopropanoic acid
PubChem CID 318915
IUPAC navn 3-brom-2-(brommethyl)propansyre
SMIL [O-]C(=O)C(CBr)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid
Smeltepunkt 98°C to 101°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Opløselighedsinformation Soluble in acetic acid.
Formel vægt 245.91
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid