Få mere at vide
3-Bromo-2,5-dichlorothiophen, 97%
Artikelnummer. 11463284
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11463284 1 g 1g
11473284 5 g 5g
11483284 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463284 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10603.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 60404-18-4 | C4HBrCl2S | 231,92 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60404-18-4
Molekylær formel C4HBrCl2S
Molekylvægt (g/mol) 231.92
MDL nummer MFCD00041440
InChI nøgle PBUHOXBSIQJRNO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 521925
IUPAC navn 3-brom-2,5-dichlorthiophen
SMIL ClC1=CC(Br)=C(Cl)S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-2,5-dichlorothiophene
Kogepunkt 95°C to 97°C (14 mmHg)
Brydningsindeks 1.608
Mængde 1 g
Beilstein 1306272
Synonym thiophene,3-bromo-2,5-dichloro, zlchem 1326, acmc-209mjs, 2,5-dichloro bromo thiophene, 2,5-dichloro-3-bromothiophene, 3-bromo-2,5-dichloro thiophene, thiophene, 3-bromo-2,5-dichloro
Formel vægt 231.93
Procent renhed 97%