Få mere at vide
3-brom-2,5-diaminopyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10610893 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10610893 1 g Glasflaske 1g
10626704 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10610893 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 360660010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 896160-69-3 | C5H6BrN3 | 188.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 896160-69-3
Molekylær formel C5H6BrN3
Molekylvægt (g/mol) 188.03
MDL nummer MFCD03427651
InChI nøgle YJENCMIONVUOCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-diamino-3-bromopyridine, 3-bromo-2,5-diaminopyridine, 2,5-diamino-3-bormopyridine, 2,5-pyridinediamine, 3-bromo, pubchem5490, acmc-1c3l9, 3-bromanylpyridine-2,5-diamine, abbypharma ap-31-4166
PubChem CID 2734413
IUPAC navn 3-brompyridin-2,5-diamin
SMIL NC1=CC(Br)=C(N)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-2, 5-diaminopyridine
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 117°C to 122°C
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 188
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromo-2,5-diaminopyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.