Få mere at vide
3-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde |
| CAS | 1326714-93-5 |
| Molekylær formel | C7H3OF2Br |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3BrF2O/c8-6-5(9)2-1-4(3-11)7(6)10/h1-3H |
| SMIL | Fc1ccc(C=O)c(F)c1Br |
| IUPAC navn | 3-bromo-2,4-difluorobenzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 221 |
| Formel vægt | 219.9335 |