Få mere at vide
3-Bromo-2,4,6-trimethylpyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-2,4,6-trimethylpyridine |
| CAS | 23079-73-4 |
| Molekylær formel | C8H10BrN |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10BrN/c1-5-4-6(2)10-7(3)8(5)9/h4H,1-3H3 |
| SMIL | CC1=CC(=NC(=C1Br)C)C |
| IUPAC navn | 3-bromo-2,4,6-trimethylpyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.08 |
| Formel vægt | 198.9997 |