Få mere at vide
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyn, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne |
| CAS | 38002-45-8 |
| Molekylær formel | C19 H14 O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | (3-Bromo-1-propyn-1-yl)trimethylsilane, (3-Bromo-1-propynyl)trimethylsilane, (Bromomethyl)(trimethylsilyl)acetylene, (Trimethylsilyl)propargyl Bromide, 1-(Trimethylsilyl)-3-bromopropyne, 1-Bromo-3-trimethylsilyl-2-propyne, 1-Bromo-3-trimethylsilylyprop-2-yne, 3-(Trimethylsilyl)propargyl Bromide, 3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne, 3-Bromo-1-(trimethylsilyl)propyne, 3-Trimethylsilyl-2-propynyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14O2/c1-19(17-9-5-4-8-16(17)18(20)21-19)15-11-10-13-6-2-3-7-14(13)12-15/h2-12H,1H3 |
| SMIL | CC1(OC(=O)c2ccccc12)c3ccc4ccccc4c3 |
| IUPAC navn | 3-methyl-3-naftalen-2-yl-2-benzofuran-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 274.313 |
| Formel vægt | 274.099 |