Få mere at vide
3-Bromo-1-trimethylsilyl-1-propyn, 98%
Beskrivelse
3-brom-1-trimethylsilyl-1-propyn anvendes til fremstilling af tetrahydroisoquinolin-3-carboxylsyrederivater. Det fungerer som et propargyleringsmiddel og bruges til alkylering af dianion af beta-keto-estere ved gamma-carbon. Det spiller en vigtig rolle i syntesen af alleniske alkoholer og terminale konjugerede enyner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3-brom-1-trimethylsilyl-1-propyn anvendes til fremstilling af tetrahydroisoquinolin-3-carboxylsyrederivater. Det fungerer som et propargyleringsmiddel og bruges til alkylering af dianion af beta-keto-estere ved gamma-carbon. Det spiller en vigtig rolle i syntesen af alleniske alkoholer og terminale konjugerede enyner.
Opløselighed Ikke blandbar med
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 44 °C til 45 °C (2 mmHg) |
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-1-trimethylsilyl-1-propyne |
| Mængde | 25 g |
| Flammepunkt | 63 °C (64 °C) |
| Brydningsindeks | 1.483 |
| Tæthed | 1.17 |
| Lineær formel | BrCH2C≡CSi(CH3)3 |
| Beilstein | 2037650 |
| Opløselighedsinformation | Ublandelig med vand. |
| Formel vægt | 191.14 |
| Vis mere |