Få mere at vide
3-Bromo-1-trimethylsilyl-1-propyne, 98%
Artikelnummer. 15430278
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15430278 5 g 5g
15440278 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15430278 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53451.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 38002-45-8 | C6H11BrSi | 191.143 g/mol
3-brom-1-trimethylsilyl-1-propyn anvendes til fremstilling af tetrahydroisoquinolin-3-carboxylsyrederivater. Det fungerer som et propargyleringsmiddel og bruges til alkylering af dianion af beta-keto-estere ved gamma-carbon. Det spiller en vigtig rolle i syntesen af alleniske alkoholer og terminale konjugerede enyner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-brom-1-trimethylsilyl-1-propyn anvendes til fremstilling af tetrahydroisoquinolin-3-carboxylsyrederivater. Det fungerer som et propargyleringsmiddel og bruges til alkylering af dianion af beta-keto-estere ved gamma-carbon. Det spiller en vigtig rolle i syntesen af alleniske alkoholer og terminale konjugerede enyner.
Opløselighed Ikke blandbar med
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38002-45-8
Molekylær formel C6H11BrSi
Molekylvægt (g/mol) 191.143
MDL nummer MFCD00134460
InChI nøgle GAPRPFRDVCCCHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-1-trimethylsilyl-1-propyne, 3-bromoprop-1-yn-1-yl trimethylsilane, 3-bromo-1-propynyl trimethylsilane, 3-trimethylsilyl propargyl bromide, 3-bromoprop-1-ynyl trimethyl silane, silane, 3-bromo-1-propynyl trimethyl, 3-bromoprop-1-yn-1-yl trimethyl silane, acmc-1cthe, ksc496i3r
PubChem CID 642589
IUPAC navn 3-bromprop-1-ynyl(trimethyl)silan
SMIL C[Si](C)(C)C#CCBr
Tekniske data
Kogepunkt 44°C to 45°C (2mmHg)
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-1-trimethylsilyl-1-propyne
Mængde 5 g
Lineær formel BrCH2C≡CSi(CH3)3
Beilstein 2037650
Flammepunkt 63°C (145°F)
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 191.14
Procent renhed 98%
Brydningsindeks 1.483
Tæthed 1.17