Få mere at vide
3-Bromo-1-propene, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -119°C |
| Tæthed | 1.428 To 1.432 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 70°C to 72°C/1013 mbar |
| MDL nummer | MFCD00000244 |
| Mængde | 1 L |
| Synonym | 3-Bromo-1-propene, Allyl bromide, 3-Bromo-1-propene |