Få mere at vide
(3-Bromo-1-propen-1-yl)benzene, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3-Bromo-1-propen-1-yl)benzene |
| CAS | 4392-24-9 |
| Molekylær formel | C9H9Br |
| MDL nummer | MFCD00000245 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | BrCC=CC1=CC=CC=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.07 |
| Procent renhed | 98% |