Få mere at vide
3-Bromo-1-propanol-1,1,2,2,3,3-d6, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-1-propanol-D6 |
| CAS | 284474-43-7 |
| Molekylær formel | C3 D6 H Br O |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 1-Propan-1,1,2,2,3,3-d6-ol, 3-bromo- (9 CI), 3-Bromo-1,1,2,2,3,3-hexadeuteriopropan-1-ol, 3-Bromo-1-propanol-1,1,2,2,3,3-d6, 3-Bromo-1-propanol-D6, 1-Bromo-3-hydroxypropane-1,1,2,2,3,3-d6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H7BrO/c4-2-1-3-5/h5H,1-3H2/i1D2,2D2,3D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Br |
| IUPAC navn | 3-bromo-1,1,2,2,3,3-hexadeuteriopropan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 145.0281 |
| Formel vægt | 144.0057 g/mol |
| Vis mere |