Få mere at vide
3-Bromo-1-phenylpropan, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11417515 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11417515 100 g
1 options
Artikelnummer. 11417515 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0521178705
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-1-phenylpropane
CAS 637-59-2
Molekylær formel C9H11Br
MDL nummer MFCD00000257
Mængde 100 g
Synonym 3-bromopropyl benzene, 1-bromo-3-phenylpropane, 3-phenylpropyl bromide, benzene, 3-bromopropyl, 3-bromo-1-phenylpropane, 3-bromoprop-1-yl benzene, unii-6vx623qn9v, .gamma.-bromopropyl benzene, 4-bromopropylbenzene, benzene, bromopropyl
InChI nøgle XMZQWZJMTBCUFT-UHFFFAOYSA-N
SMIL BrCCCC1=CC=CC=C1
IUPAC navn (3-bromopropyl)benzene
Molekylvægt (g/mol) 199.09
PubChem CID 12503
Formel vægt 199.1